Ampicilline trihydraté
Fournisseur: Molekula
MOLE14575910-25GEA 0 EUR InStock
MOLE14575910-25G
Ampicilline trihydraté
Ampicilline trihydraté
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
MW: 403,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité