Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ampicilline trihydraté

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOICRS0213EA 335 EUR InStock
PROOICRS0213
Ampicilline trihydraté
Ampicilline trihydraté


Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
MW: 403,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité