Ampicilline trihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31591-250MGEA 56.8 EUR InStock
31591-250MG
Ampicilline trihydraté, Supelco®
Ampicilline trihydraté
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
MW: 403,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité