Buffer, TBS solution 10X concentrate (TRIS buffered saline) with phenol red, pH 7,4
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM600220-250EA 77.4 EUR InStock
CAYM600220-250 CAYM600220-1 CAYM600220-500
Buffer, TBS solution 10X concentrate (TRIS buffered saline) with phenol red, pH 7,4
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité