Chlortétracycline chlorhydrate peut être utilisé comme étalon secondaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
268245000 268240025
ACRO268245000EA 71.6 EUR InStock
ACRO268245000 ACRO268240025
Chlortétracycline chlorhydrate peut être utilisé comme étalon secondaire
Chlortétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Point de fusion: 220 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082440
Numéro CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité