Chlortétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
MOLEM89495695EA 0 EUR InStock
MOLEM89495695
Chlortétracycline chlorhydrate
Chlortétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD26142699
Numéro CAS: 64-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité