Chlortétracycline chlorhydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
46133-250MG-REA 57.6 EUR InStock
46133-250MG-R
Chlortétracycline chlorhydrate, Supelco®
Chlortétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD26142699
Numéro CAS: 64-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité