Tétracycline
Fournisseur: Molekula
MOLE32100101-25GEA 0 EUR InStock
MOLE32100101-25G
Tétracycline
Tétracycline
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈
MW: 444,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151232
Numéro CAS: 60-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité