Tétracycline chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0452.00EA 1730 EUR InStock
PROOMM0452.00
Tétracycline chlorhydrate
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité