Tétracycline chlorhydrate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0237.1 0237.2 0237.3
ROTH0237.1EA 76.9 EUR InStock
ROTH0237.1 ROTH0237.2 ROTH0237.3
Tétracycline chlorhydrate
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité