Essuyeurs pour salle blanche, MicroSeal Supersorb™
Fournisseur: BERKSHIRE
MSSS.0909.8 MSSS121212
BERKMSSS.0909.8EA 1580 EUR InStock
BERKMSSS.0909.8 BERKMSSS121212
Essuyeurs pour salle blanche, MicroSeal Supersorb™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces essuyeurs sont fabriqués 100% en fils continus de polyester à bords soudés et sont conçus pour minimiser et supprimer la contamination des salles blanches dans un grand nombre d'applications.
  • Bords soudés par ultrasons
  • Très grande capacité d'absorption et résistance élevée à l'abrasion
  • Compatibles avec l'isopropanol, l'acétone et d'autres solvants
  • Stérilisables par autoclavage et irradiation aux rayons gamma
Ils sont parfaits pour les applications où des concentrations élevées de liquide sont utilisées, ainsi que pour le nettoyage et l'essuyage des surfaces rugueuses.
Certifications: ISO Class 3 – 5, cleanroom Class 1 – 100. EU grade B/C/D.
Conditionnement: lavés et conditionnés en salle blanche ISO 4, classe 10.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité