Tubes d'échantillonnage de gaz
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F199530000 F199570000
BELAF199530000EA 262 EUR InStock
BELAF199530000 BELAF199570000
Tubes d'échantillonnage de gaz
Tubes Tubes d'échantillonnage des gaz
PP gas sampling bulbs have PP stopcocks with free-turning Teflon® PTFE plugs.
  • Ends accept 6,4 to 9,5 mm int.Ø tubing
  • Have 64 mm long stopcocks
  • Maximum recommended pressure is 1034 mbar
  • 3-way stopcock permits exit of gas to two points
  • Overall length is 320 mm
The tube body has Ø 51 mm and length 222 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité