Distributeur pour rubans adhésifs
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
817-1390EA 484 EUR InStock
817-1390
Distributeur pour rubans adhésifs
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Le ruban Write-On™ ou toute autre bande avec un diamètre interne de 76 mm s'adapte sur le tambour.
  • Mélange de couleurs pour les différentes largeurs
  • Surface d'écriture plane pour des étiquettes nettes
  • Base lourde en acier pour un nettoyage aisé et pieds en caoutchouc pour empêcher les glissements
Informations de commande: Les bandes doivent être commandées séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité