Septa for 13-425 screw thread caps
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4015-60 C4015-40
NSCAC4015-60EA 56.2 EUR InStock
NSCAC4015-60 NSCAC4015-40
Septa for 13-425 screw thread caps
Septa
These septa are suitable for use with 13-425 threaded caps or 13 mm snap/crimp caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité