Combinaisons résistantes aux produits chimiques, KLEENGUARD* A71
Fournisseur: Kimberly-Clark
KleenGuard®
113-6393EA 307 EUR InStock
113-6393 113-6392 113-6394 113-6391 113-6390
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, KLEENGUARD* A71
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique fabriquées à partir de la stratification d'un film protecteur et d'un matériau non tissé fournissent une protection efficace contre les jets d'eau haute pression, les acides et bases inorganiques, ainsi qu'un grand nombre de produits chimiques organiques. Le matériau non tissé est antistatique et dépourvu de silicone, ce qui est important pour les travaux de peinture ou les tâches impliquant des surfaces sensibles.
  • Sans silicone et à faible peluchage pour les zones critiques
  • Coutures piquées et recouvertes pour une plus grande solidité et grande résistance aux jets d'eau haute pression
  • Capuche et fermeture à glissière avec rabat
Couleur: jaune
Certifications: Type 3/4/5, EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2, Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité