Surchaussures et surbottes résistantes aux produits chimiques, KLEENGUARD* A40
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
98710 98820 98700 98720 98800
KIMB98710EA 546 EUR InStock
KIMB98710 KIMB98820 KIMB98700 KIMB98720 KIMB98800
Surchaussures et surbottes résistantes aux produits chimiques, KLEENGUARD* A40
Vêtements à usage unique
These disposable shoe and boot covers are made from anti-static film laminate with liquid splash and dust barrier properties. The covers improve safety and comfort in high-risk areas and help to reduce contamination in food processing and light industrial areas.
  • Protect against water-based splashes, liquids or dust particles
  • With or without slip-resistant PVC sole
  • Breathable, lightweight and non absorbent
  • Elasticated tops/ankles for secure fitting
One size fits all.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité