Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99.0-101.0%, cristallisé Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
83686.292EA 131 EUR InStock
83686.292 83686.361
Cuivre (II) sulfate pentahydraté 99.0-101.0%, cristallisé Ph. Eur.
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Densité: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification (SO4) Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Loss on drying (250 ± 10°C) 35.0 - 36.5 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 3 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 2 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité