Vials, Vacule®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Vacule®
WHEA651954EA 255 EUR InStock
WHEA651954 WHEA651907 WHEA651905
Vials, Vacule®, WHEATON®
Fioles
These vacule vials made of 33 low extractable clear borosilicate glass feature a heavy wall construction designed for lyophilisation and freeze-drying applications.
  • Vials have controlled ID, for accurate stopper fit
  • Screw threads eliminate use of crimp seal
Certifications: Meets USP Type I and ASTM E 438 Type I.
Informations de commande: Closures for 4 ml vials have to be ordred separately.
Information de livraison: Vials, 5 and 10 ml are supplied with unlined black phenolic cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité