L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chariots de transport, série BC
Fournisseur: Metro International
BC2030-2DMB BC2030-3DG BC2030-3DMB BC2636-2DMB BC2636-3DMB
139-0055EA 442 EUR InStock
139-0055 139-0057 139-0058 139-0774 139-0775
Chariots de transport, série BC
Chariots
Les chariots tout usage en polymère sont composés d'au moins deux étagères en polyéthylène haute densité moulées par injection et de quatre montants chromés. La conception du chariot à deux étagères permet à l'utilisateur d'ajouter une étagère intermédiaire s'il le juge nécessaire. Le chariot roule sur quatre roulettes pivotantes/à tige (102 mm de diamètre en thermoplastique) résistantes aux marques.
  • Les surfaces lisses sont conçues pour résister aux taches et se nettoient facilement
  • Étagères résistantes à la corrosion
  • Construction robuste : chaque étagère
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité