Casques de sécurité, Concept
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S09EKF S09EBF S09CYF S09EGF S09CRF S09CWF S09GF S09KF S09RF S09WF S09YF S09BF
111-0865EA 0 EUR InStock
111-0865 111-0861 111-0869 111-0863 111-0866 111-0867 111-1309 111-1310 111-1311 111-1312 111-1314 111-1307
Casques de sécurité, Concept
Casques Casques de sécurité
Ces casques de protection légers, confortables et modernes, en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) avec grande zone frontale sont dotés d'un emplacement où peut être imprimé le logo de l'entreprise.
  • Zone nuque étendue
  • Coiffe en tissu térylène à six points
  • Garniture de confort en hydro-flock très absorbant
  • Rigidité latérale améliorée (test de déformation latérale supplémentaire)
  • Aération à travers de larges fentes
  • Sans crémaillère, visière normale
Taille: 510 - 630 mm
Poids: 325 g
EN 397
Certifications: EN 397
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité