Bump cap, Cool Cap
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S28RB S28G S28K S28R S28NB
CENUS28RBEA 53.2 EUR InStock
CENUS28RB CENUS28G CENUS28K CENUS28R CENUS28NB
Bump cap, Cool Cap
Casques Casquettes
Cette casquette anti-choc en coton brossé est montée sur une doublure en ABS pour offrir une protection légère de la tête là où une résistance élevée aux chocs n'est pas essentielle, mais où il existe un risque de chocs mineurs ou d'éraflures sur la tête.
  • Coque en ABS léger
  • Respirant grâce à une conception élégante à trois panneaux avec ventilation latérale améliorée
  • Les inserts latéraux en mousse amovibles offrent une absorption des chocs 45 % supérieure à celle d'une doublure ABS standard
Les applications adaptées comprennent l'automobile, les compagnies aériennes, les transports, la navigation, les chemins de fer et l'ingénierie.
Pour tours de tête de 54 à 59 cm
Longueur de la pointe: 50 mm
Poids : 155 g
Certifications: EN 812
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité