Safety helmets, Diamond V
Fournisseur: DELTA PLUS
DIAM5VEFL DIAM5ROFL DIAM5ORFL DIAM5BLFL DIAM5JAFL
111-0749EA 34.2 EUR InStock
111-0749 111-0748 111-0744 111-0746 111-0747
Safety helmets, Diamond V
Casques Casques de sécurité
Industrial protective / construction helmet made of ABS in baseball helmet style. With polyamide interior, textile straps with 8-point suspension and terry sweatband.
  • Fluorescent colours and retroreflective stripes for good visibility day and night
  • Innovative quick adjustment of the head width thanks to the push button system
  • Helmet can also be worn the other way around (with peak in the neck)
  • Strongly curved visor for better vision
Size: 530 to 630 mm
Weight: 385 g
Certifications: EN 397, 440 V AC, LD.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité