Assembly gloves, Tegera® 9105
Fournisseur: EJENDALS
9105-10 9105-11 9105-12 9105-13 9105-5 9105-6 9105-7 9105-8 9105-9
EJEN9105-10EA 109.08 EUR InStock
EJEN9105-10 EJEN9105-11 EJEN9105-12 EJEN9105-13 EJEN9105-5 EJEN9105-6 EJEN9105-7 EJEN9105-8 EJEN9105-9
Assembly gloves, Tegera® 9105
Gants
Conformable and extremely supple microthan/polyester glove that offers exceptional grip.
  • Reinforced index finger and reinforced seams
  • With Velcro and reflectors
  • Ergonomically bent fingers
  • Machine washable at 40 °C
Für Montage- und Feinmechanikerarbeiten, die höchste Anforderungen an Fingerspitzengefühl und Griff stellen.
Certifications: EN 388 (1121X); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité