Thermo gloves, Espuna 43560
Fournisseur: ESPUNA ET CIE SA
4356000 43560 43560/11
112-4601EA 104 EUR InStock
112-4601 112-2064 ESPU43560/11
Thermo gloves, Espuna 43560
Gants
These durable gloves are made of water repellent cow grain leather and split leather. With technical woollen duffel lining.
  • Water, grease and oil resistant
  • Cuff is adjustable via Velcro
  • Cold resistant down to –200 °C
Ideal for people working in cold storage and transportation, as well as for drivers and order pickers.
Weight: 433 g
Gewicht: 433 g
EN 388 3132, EN 511 22
Certifications: EN 388 (3233X), EN 511 (22X), EN 407 (434444).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité