Vestes de soudeur avec ceinture élastique, Flam
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Fristads®
113-3911EA 158 EUR InStock
113-3911 113-3912 113-3913 113-3910 113-3908 113-3909
Vestes de soudeur avec ceinture élastique, Flam
Tenue de travail
Veste en coton (75%) et polyester (25%) ignifugée au PROBAN®. Grâce à ce traitement, la veste protège contre les flammes, les étincelles de soudage et les arcs visibles.
  • Fermeture à glissière sous patte et boutons jusqu'en haut du col
  • Deux poches poitrine et latérales avec rabat et boutons-pression invisibles, poche intérieure avec pochette pour téléphone portable et bride pour écouteurs
  • Poignets réglables avec fermeture velcro, bord inférieur réglable avec boutons
Poids: 365 g/m²
EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11611 (A1 classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Certifications: EN 61482-1-2 (classe 1), EN ISO 11611 (A1 classe 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité