Outdoor Winter Trousers, Pro Crafts
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
100492940C52 100492940C54 100492940C56 100492940C58 100492940C60 100492940C62 100492540C146 100492540C148 100492540C150 100492540C152 100492540C154 100492540C156 100492540C44 100492540C46 100492540C48 100492540C50 100492540C52 100492540C54 100492540C56 100492540C58 100492540C60 100492540C62 100492940C146 100492940C148 100492940C150 100492940C152 100492940C154 100492940C156 100492940C44 100492940C46 100492940C48 100492940C50
113-00300EA 82.5 EUR InStock
113-00300 113-00301 113-00302 113-00303 113-00304 113-00305 113-00290 113-00291 113-00292 113-00293 113-00294 113-00295 113-00280 113-00281 113-00282 113-00283 113-00284 113-00285 113-00286 113-00287 113-00288 113-00289 113-00306 113-00307 113-00308 113-00309 113-00310 113-00311 113-00296 113-00297 113-00298 113-00299
Outdoor Winter Trousers, Pro Crafts
Tenue de travail
Dirt-, oil- and water-repellent trousers made of Polydex® material (100% polyester), with quilted lining.
  • Rounded knees, reinforced knee pockets with opening for height-adjustable knee pads
  • Zip with bellows pleat from knee to leg bottoms, adjustable leg bottoms
  • Two front pockets, two back pockets with flap and velcro fastener
  • Leg pocket with folding ruler pocket and pen pocket, leg pocket with mobile phone pocket and pen pockets
Weight: 350 g/m²
ATTENTION : les tailles en confection ne correspondent pas aux tailles françaises, retrouvez votre taille en vous reportant au fichier Indice de taille.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité