Salopette de pluie, Bandung 6620
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
6620/A41/M 6620/Y58/S 6620/Y58/M 6620/Y58/L 6620/Y58/1XL 6620/Y58/2XL 6620/Y58/3XL 6620/A41/S 6620/A41/L 6620/A41/1XL 6620/A41/2XL 6620/A41/3XL 6620/B90/S 6620/B90/M 6620/B90/L 6620/B90/1XL 6620/B90/2XL 6620/B90/3XL
113-07139EA 33.1 EUR InStock
113-07139 113-07143 113-07142 113-07141 113-07153 113-07154 113-07155 113-07140 113-07138 113-07147 113-07148 113-07149 113-07152 113-07151 113-07150 113-07144 113-07145 113-07146
Salopette de pluie, Bandung 6620
Tenue de travail
Pantalon à bavette avec bretelles élastiques, boucles et boutons en PVC. Flexothane® Essential léger, tricotage 100% polyester avec revêtement PU.
  • Étanche à l'eau et au vent
  • Matériau souple et élastique : très confortable à porter
  • Léger et silencieux
  • Jambes réglables par boutons-pression
Poids : 170 g/m²
Certifications: ENV 343 (3-1)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité