Veste de pluie haute visibilité, Kassel 4279
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4279/FY1/S 4279/FY1/M 4279/FY1/L 4279/FY1/1XL 4279/FY1/2XL 4279/FC1/S 4279/FC1/M 4279/FC1/L 4279/FC1/1XL 4279/FC1/2XL 4279/FC1/3XL 4279/FY1/3XL
113-5944EA 90.7 EUR InStock
113-5944 113-5943 113-5942 113-5948 113-5949 113-5941 113-5940 113-5939 113-5945 113-5946 113-5947 113-5950
Veste de pluie haute visibilité, Kassel 4279
Tenue de travail
Veste étanche à l'eau et au vent en Flexothane® Essential : tricotage 100% polyester avec revêtement PU. Coutures soudées à haute fréquence et gouttière.
  • Bande réfléchissante 3M™
  • Col droit, capuche repliable dans le col, fermeture à glissière sous rabat avec boutons-pression
  • Deux poches intégrées
  • Manches raglan, avec resserrage par boutons-pression
  • Aération dans le dos
À zipper sur des doublures ou des molletons.
Longueur du dos : 88 cm
Poids : 170 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2), ENV 343 (3-1)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité