Gilets haute visibilité, Elba 9044
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
9044/FY1/3XL 9044/FC1/3XL 9044/FY1/L 9044/FY1/1XL 9044/FY1/2XL 9044/FC1/L 9044/FC1/M 9044/FC1/1XL 9044/FC1/2XL 9044/FY1/M 9044/FY1/S 9044/FC1/S
113-07171EA 10.1 EUR InStock
113-07171 113-07166 113-07173 113-07170 113-5987 113-07168 113-5986 113-07164 113-07165 113-07174 113-07175 113-07169
Gilets haute visibilité, Elba 9044
Tenue de travail
Gilets haute visibilité en maille polyester de qualité standard.
  • Col en V
  • Fermeture auto-agrippante
  • Coutures piquées
Longueur du dos: 70 cm
Poids: 110 g/m²
Certifications: EN 471 (2-2)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité