Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Botlek
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
5996/J40/L 5996/J40/M 5996/J40/1XL 5996/J40/2XL 5996/J40/3XL 5996/J40/S
113-5955EA 73.9 EUR InStock
113-5955 113-5956 113-5952 113-5953 113-5954 113-7128
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, Botlek
Tenue de travail
Ces combinaisons non doublées sont constituées de Chemtex®, un tissu polyester recouvert de PVC double face résistant. Ce matériau fournit une protection efficace contre différents types de produits chimiques.
  • Particulièrement robustes, résistantes à l'eau et au vent, ainsi qu'aux déchirures
  • Coutures soudées
  • Capuche fixe, fermeture à glissière sous double rabat, boutons-pression
  • Manches raglan
Couleur: Vert
Poids: 360 g/m²
EN 465, ENV 343 (3-1)
Certifications: EN 465, ENV 343 (3-1)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité