Veste de pluie haute visibilité, Monoray 198
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
198A/FC1/S 198A/FC1/M 198A/FC1/L 198A/FC1/1XL 198A/FC1/2XL 198A/FC1/3XL 198A/FY1/S 198A/FY1/M 198A/FY1/L 198A/FY1/1XL 198A/FY1/2XL 198A/FY1/3XL 198A/FR1/S 198A/FR1/M 198A/FR1/L 198A/FR1/1XL 198A/FR1/2XL 198A/FR1/3XL
113-5855EA 70.7 EUR InStock
113-5855 113-5854 113-5853 113-5844 113-5845 113-5846 113-5861 113-5860 113-5859 113-5847 113-5848 113-5849 113-5858 113-5857 113-5856 113-5850 113-5851 113-5852
Veste de pluie haute visibilité, Monoray 198
Tenue de travail
Veste de pluie très respirante en Siopor® Regular : 100% polyester (armature toile) avec revêtement 100% PU. Tissu hydrofuge à l'extérieur et anti-humidité à l'intérieur. Doublure maille fixe au niveau du corps et doublure polyamide dans les manches.
  • Souple et légère
  • Capuche fixe, fermeture à glissière sous rabat avec boutons-pression
  • Deux poches plaquées
  • Manches intégrées arrondies, resserrées par boutons pression
  • Aération sous les bras
Poids : 155 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2), EN 343 (3-3)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité