Jacket, Pro Industry
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1004345302XL 1004345392XL 100434539L 100434539M 100434539S 100434539XL 100434539XS 1004349402XL 100434940L 100434940M 100434940S 100434940XL 100434940XS 1004349412XL 100434941L 100434941M 100434941S 100434941XL 100434941XS
113-4106EA 47.5 EUR InStock
113-4106 113-4100 113-4101 113-4102 113-4103 113-4099 113-4104 113-4118 113-4119 113-4120 113-4121 113-4117 113-4122 113-4112 113-4113 113-4114 113-4115 113-4111 113-4116
Jacket, Pro Industry
Tenue de travail
Jacket made of 65% polyester and 35% cotton, ideal for light-duty industrial applications. Made for the industrial worker with emphasis on comfort, durability and functionality.
  • Adjustable waist and cuffs
  • Two front pockets, two chest pockets with flap, one with pen pocket
  • Inside pocket, inside mobile phone pocket with velcro
Weight: 245 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité