Overalls with bib and braces, Bib'N'Brace 51 FAS
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Fristads®
KWIN100310940C148EA 97 EUR InStock
KWIN100310940C148 KWIN100310541D112 KWIN100310940C146 KWIN100310940C60 KWIN100310541C44 KWIN100310541C48 KWIN100310541C46 KWIN100310541C50 KWIN100310541D116 KWIN100310541C148 KWIN100310541C146 KWIN100310940C56 KWIN100310940C58 KWIN100310541C152 KWIN100310940C52 KWIN100310541D120 KWIN100310541C150 KWIN100310940C54 KWIN100310541D124 KWIN100310541C156 KWIN100310940C154 KWIN100310940C50 KWIN100310541C154 KWIN100310541D100 KWIN100310940C156 KWIN100310541C54 KWIN100310541C52 KWIN100310541D96 KWIN100310541C58 KWIN100310541C56 KWIN100310541C60 KWIN100310940C150 KWIN100310940C48 KWIN100310541D104 KWIN100310940C152 KWIN100310940C44 KWIN100310541D108 KWIN100310940C46
Overalls with bib and braces, Bib'N'Brace 51 FAS
Tenue de travail
These bib and brace overalls are made of FAS® twill (100% cotton).
  • Two-way zip down front
  • Cordura® reinforced knee pockets
  • Two tuckable, Cordura® reinforced loose-hanging pockets, one with extra pocket, one with three small pockets and tool loops
  • Two large front and back pockets, folding ruler pocket
  • Leg pocket with tool pocket, en pocket, two loose-hanging chest pockets with fastener
  • Button and loop for sheath knife, two hammer loops, one adjustable
  • OEKO-TEX® certified
Weight: 375 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité