Jacket, weather protection, Fristads® Windstopper® GWT-481
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Fristads®
KWIN1010355402XLEA 212 EUR InStock
KWIN1010355402XL KWIN101035940S KWIN101035940XS KWIN101035940XL KWIN101035940L KWIN101035940M KWIN101035540L KWIN101035540XL KWIN101035540M KWIN101035540XS KWIN101035540S KWIN1010359402XL
Jacket, weather protection, Fristads® Windstopper® GWT-481
Tenue de travail
Breathable windcheater made from 100% polyester microfleece and 3-layer Gore-Tex® laminate. With various reinforcements made from Cordura® and ripstop.
  • Zip right up to the collar
  • Two front pockets with zip fastening and breast pocket with zip fastening
  • Inner pocket, inner phone pocket, thumb loop
  • Cuff on the bottom edge bound with stretch material
  • Draw cord on the bottom edge
Weight: 245 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité