Gilets, Fristads® PR54-521 Design A, marine blue
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
8505391312XL 850539131L 850539131M 850539131S 850539131XL 850539131XS 8505392102XL 850539210L 850539640M 850539640S 850539640XL 850539640XS 8505397302XL 850539730L 850539730M 850539730S 850539730XL 850539730XS 8505399402XL 850539940L 850539940M 850539940S 850539940XL 850539940XS 8505399412XL 850539941L 850539941M 850539941S 850539941XL 850539941XS 850539210M 850539210S 850539210XL 850539210XS 8505392312XL 850539231L 850539231M 850539231S 850539231XL 850539231XS 8505393312XL 850539331L 850539331M 850539331S 850539331XL 850539331XS 8505394402XL 850539440L 850539440M 850539440S 850539440XL 850539440XS 8505395202XL 850539520L 850539520M 850539520S 850539520XL 850539520XS 8505395302XL 850539530L 850539530M 850539530S 850539530XL 850539530XS 8505395392XL 850539539L 850539539M 850539539S 850539539XL 850539539XS 8505396402XL 850539640L
113-5166EA 0 EUR InStock
113-5166 113-03519 113-03520 113-03521 113-5165 113-03522 113-5162 113-03511 113-03504 113-03505 113-5157 113-03506 113-5160 113-03507 113-03508 113-03509 113-5159 113-03510 113-5174 113-03535 113-03536 113-03537 113-5173 113-03538 113-5164 113-03515 113-03516 113-03517 113-5163 113-03518 113-03512 113-03513 113-5161 113-03514 113-5168 113-03523 113-03524 113-03525 113-5167 113-03526 113-5170 113-03527 113-03528 113-03529 113-5169 113-03530 113-5172 113-03531 113-03532 113-03533 113-5171 113-03534 113-5152 113-03491 113-03492 113-03493 113-5151 113-03494 113-5156 113-03499 113-03500 113-03501 113-5155 113-03502 113-5154 113-03495 113-03496 113-03497 113-5153 113-03498 113-5158 113-03503
Gilets, Fristads® PR54-521 Design A, marine blue
Tenue de travail
Functional vests made from 65% polyester and 35% cotton; napped inner.
  • Zip fastening
  • 2 breast pockets with flap; front pockets; inner pocket
  • Back pleats; waistband adjustable using press studs, plastic press studs
  • Colour contrasting: Upper collar, bottom edge of zip cover and pocket edges
Material weight: 260 g/m²
Basic colour: Marine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité