Gilets, Fristads® PR54-521 Design A, royal blue
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Fristads®
113-03565EA 0 EUR InStock
113-03565 113-03564 113-03563 113-03562 113-03561 113-03560 113-03569 113-03568 113-03567 113-03566 113-03576 113-03575 113-03574 113-03573 113-03572 113-03571 113-03570 113-03539 113-03579 113-03578 113-03577 113-5176 113-5175 113-5178 113-5177 113-5179 113-03543 113-03586 113-03542 113-03541 113-03585 113-03584 113-03540 113-03583 113-03582 113-03581 113-03580 113-03549 113-5181 113-03548 113-5180 113-03547 113-03546 113-03545 113-03544 113-5187 113-5186 113-5189 113-5188 113-5183 113-5182 113-5185 113-5184 113-03554 113-03553 113-03552 113-03551 113-03550 113-5190 113-5192 113-5191 113-03559 113-03558 113-03557 113-03556 113-03555 113-5198 113-5197 113-5194 113-5193 113-5196 113-5195
Gilets, Fristads® PR54-521 Design A, royal blue
Tenue de travail
Gilets made from 65% polyester and 35% cotton; napped inner.
  • Zip fastening
  • 2 breast pockets with flap; front pockets; inner pocket
  • Back pleats; waistband adjustable using press studs, plastic press studs
  • Colour contrasting: upper collar, bottom edge of zip cover and pocket edges
Material weight: 260 g/m²
Basic colour: Royal blue
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité