Gilets, Fristads® PR54-521 Design A, dark grey
Fournisseur: Fristads Kansas Group
Fristads®
113-03606EA 0 EUR InStock
113-03606 113-03605 113-03604 113-03603 113-03602 113-03601 113-03600 113-5200 113-5206 113-5205 113-5208 113-5207 113-5202 113-5201 113-5204 113-5203 113-5209 113-03617 113-03616 113-03615 113-03614 113-03613 113-03612 113-03611 113-03610 113-5211 113-5210 113-03609 113-03608 113-03607 113-5217 113-5216 113-5219 113-5218 113-5213 113-5212 113-5215 113-5214 113-03620 113-03587 113-03628 113-03627 113-03626 113-03625 113-03624 113-03623 113-03622 113-03589 113-03588 113-03621 113-5220 113-5222 113-5221 113-03619 113-03618 113-03598 113-03631 113-03630 113-03597 113-03596 113-03595 113-03594 113-03593 113-03592 113-03591 113-03634 113-03633 113-03599 113-03632 113-5199 113-03629 113-03590
Gilets, Fristads® PR54-521 Design A, dark grey
Tenue de travail
Functional vests made from 65% polyester and 35% cotton; with napped inner.
  • Zip fastening
  • 2 breast pockets with flap; front pockets; inner pocket
  • Back pleats; waistband adjustable using press studs, plastic press studs
  • Colour contrasting: Upper collar, bottom edge of zip cover and pocket edges
Material weight: 260 g/m²
Basic colour: Dark grey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité