Overalls, Fristads® PR54-820, design A, royal blue
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
8525301312XL 852530131L 852530131M 852530131S 852530131XL 8525302102XL 852530210L 852530210M 852530210S 852530210XL 8525302312XL 852530231L 852530231M 852530231S 852530231XL 8525303312XL 852530331L 852530331M 852530331S 852530331XL 8525304402XL 852530440L 852530440M 852530440S 852530440XL 8525305202XL 852530520L 852530520M 852530520S 852530520XL 8525305302XL 852530530L 852530530M 852530530S 852530530XL 8525305392XL 852530539L 852530539M 852530539S 852530539XL 8525306402XL 852530640L 852530640M 852530640S 852530640XL 8525307302XL 852530730L 852530730M 852530730S 852530730XL 8525309402XL 852530940L 852530940M 852530940S 852530940XL 8525309412XL 852530941L 852530941M 852530941S 852530941XL
KWIN8525301312XLEA 0 EUR InStock
KWIN8525301312XL KWIN852530131L KWIN852530131M KWIN852530131S KWIN852530131XL KWIN8525302102XL KWIN852530210L KWIN852530210M KWIN852530210S KWIN852530210XL KWIN8525302312XL KWIN852530231L KWIN852530231M KWIN852530231S KWIN852530231XL KWIN8525303312XL KWIN852530331L KWIN852530331M KWIN852530331S KWIN852530331XL KWIN8525304402XL KWIN852530440L KWIN852530440M KWIN852530440S KWIN852530440XL KWIN8525305202XL KWIN852530520L KWIN852530520M KWIN852530520S KWIN852530520XL KWIN8525305302XL KWIN852530530L KWIN852530530M KWIN852530530S KWIN852530530XL KWIN8525305392XL KWIN852530539L KWIN852530539M KWIN852530539S KWIN852530539XL KWIN8525306402XL KWIN852530640L KWIN852530640M KWIN852530640S KWIN852530640XL KWIN8525307302XL KWIN852530730L KWIN852530730M KWIN852530730S KWIN852530730XL KWIN8525309402XL KWIN852530940L KWIN852530940M KWIN852530940S KWIN852530940XL KWIN8525309412XL KWIN852530941L KWIN852530941M KWIN852530941S KWIN852530941XL
Overalls, Fristads® PR54-820, design A, royal blue
Tenue de travail
Work overalls made from 65% polyester and 35% cotton. With napped inner.
  • Zip fastening and plastic press studs
  • Two breast pockets with flap, two front pockets, two back pockets
  • Folding-rule pocket, leg pocket with flap, sleeve pocket, mobile phone pocket, pen pocket
  • Back pleats, adjustable elasticated waistband at the back, adjustable cuffs
  • Colour contrasting: Upper collar, inside front zip flap and pocket edging
Weight: 260 g/m²
Basic colour: Royal blue
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité