Harnais de sécurité, Revolution Comfort R2
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1014237 1014236
113-1272EA 339 EUR InStock
113-1272 139-0239
Harnais de sécurité, Revolution Comfort R2
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Harnais de sécurité deux points à utiliser avec un équipement de protection antichute et un point d'ancrage adapté. Les sangles sont fabriquées en DuraFlex®, un tissu extensible très élastique. Grâce à sa technologie unique et à sa polyvalence, le harnais convient parfaitement aux échafaudages, aux applications de construction à mâts en acier, ainsi qu'à une utilisation générale et à des tâches de maintenance.
  • Boucle de sécurité à l'arrière (anneau en D) et à l'avant (boucles de sangle)
  • Raccord PivotLink au niveau de la taille pour une plus grande mobilité et un plus grand confort, grâce à une ergonomie optimale lorsque l'on se penche ou que l'on s'étire
  • Réglage d'une seule main avec les boucles à came et les clips pour harnais; mécanismes automatiques de blocage rapide
  • Protection matelassée du dos ErgoArmor™ pour plus de confort
  • Système pour accessoires intégré: des poches pour outils et accessoires peuvent être facilement fixées ou enlevées du système de fixation modulaire
EN 361
Certifications: EN 361
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité