L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dispositifs antichute personnel, Scorpion
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1008594 1008588
118-0273EA 330 EUR InStock
118-0273 139-0224
Dispositifs antichute personnel, Scorpion
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise the necessary distance of a fall. The fall limiters comprise corrosion resistant inner components, an aluminium housing and an impact resistant polymer cover. Ideal for use in the construction industry.
  • Extremely robust, lightweight and compact
  • Rapid response brake system halts the fall after only a few centimetres
  • Removable webbing reduces risk of tripping
  • Fall indicator shows when the device needs checking
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité