Rain trousers, Match 216 RS
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1005575402XL 1005575402XS 1005575403XL 100557540L 100557540M 100557540S 100557540XL 100557540XS
KWIN1005575402XLEA 40.8 EUR InStock
KWIN1005575402XL KWIN1005575402XS KWIN1005575403XL KWIN100557540L KWIN100557540M KWIN100557540S KWIN100557540XL KWIN100557540XS
Rain trousers, Match 216 RS
Tenue de travail
Water-resistant trousers made of 100% nylon.
  • Polyurethane-coated stretch material
  • Detachable and adjustable braces, elasticated waist
  • Belt loops, folding ruler pocket
Weight: 190 g/m²
Certifications: EN 343 (3-2)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité