Casques de protection, Vision
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S10EYA S10ERA S10EBR S10EGR S10EOR S10ERR S10BA S10RA S10WA S10YA
111-0875EA 0 EUR InStock
111-0875 111-0873 CENUS10EBR CENUS10EGR CENUS10EOR CENUS10ERR 111-1316 111-1317 111-1318 111-1319
Casques de protection, Vision
Casques Casques de sécurité
Casques de protection légers, confortables et modernes avec écran facial à charnière, intégré, protégeant des blessures aux yeux. Coque en plastique ABS antichoc.
  • Possibilité de porter des lunettes correctrices sous l'écran de sécurité
  • Coiffe en tissu térylène à six points
  • Bandeau frontal anti-transpirant hydro-flock
  • Rigidité latérale améliorée (test de déformation latérale supplémentaire)
  • Visière de protection transparente, facilement remplaçable, en PC, poids: 30 g
  • Modèle « à crémaillère » : taille du serre-nuque réglable à l'aide d'une molette à crémaillère
Taille: 51- 63 cm, 52 - 63 cm (crémaillère)
Poids: 480 g (coiffe comprise)
Helmet: EN 397; Integrated visor: EN 166
Certifications: Casque EN 397; visière EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité