Working jacket, Fristads® PR54-490, Design C, grey
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
8499411312XL 849941131L 849941131M 849941131S 849941131XL 849941131XS
KWIN8499411312XLEA 0 EUR InStock
KWIN8499411312XL KWIN849941131L KWIN849941131M KWIN849941131S KWIN849941131XL KWIN849941131XS
Working jacket, Fristads® PR54-490, Design C, grey
Tenue de travail
Working jacket made ​​of 65% polyester and 35% cotton, brushed inside.
  • Zipper and plastic snap buttons
  • Two chest pockets - including one double pocket - with flap and Velcro closure, two front pockets
  • Glove pocket, sleeve pocket, hidden ID card pocket, hidden pen pocket, mobile phone pocket with loop for headphones, two inside pockets
  • Adjustable waist and cuffs
  • Pre-shaped sleeves
Weight: 260 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité