Safety ankle boots, lace-up, Jaltarmac
Fournisseur: Jallatte
J0250/40 J0250/41 J0250/42 J0250/43 J0250/44 J0250/45 J0250/46 J0250/47 J0250/39
JALCJ0250/40EA 148 EUR InStock
JALCJ0250/40 JALCJ0250/41 JALCJ0250/42 JALCJ0250/43 JALCJ0250/44 JALCJ0250/45 JALCJ0250/46 JALCJ0250/47 JALCJ0250/39
Safety ankle boots, lace-up, Jaltarmac
Chaussures et bottes
Safety boots specifically for road construction. Made from hydrophobic nubuck leather with heat resistant Softane™/NBR (nitrile rubber) outer sole (to 300 °C).
  • Confort-Tech integrated insole: Anatomical, antibacterial, shock absorber heel
  • Isolating multi-layer complex insole prevents from heat shocks which may occur when working on asphalt or floors with temperatures of 160 °C
  • Sole with lug tread for best anti-slip properties and improved shock absorption
  • Protective steel toecap (200 J)
Colour: Black/red
Certifications: EN 345-1; S3, HI, HRO
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité