Overalls, Fristads® PR54-820, design A, navy blue
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
8525391312XL 852539131L 852539131M 852539131S 852539131XL 8525392102XL 852539210L 852539210M 852539210S 852539210XL 8525392312XL 852539231L 852539231M 852539231S 852539231XL 8525393312XL 852539331L 852539331M 852539331S 852539331XL 8525394402XL 852539440L 852539440M 852539440S 852539440XL 8525395202XL 852539520L 852539520M 852539520S 852539520XL 8525395302XL 852539530L 852539530M 852539530S 852539530XL 8525395392XL 852539539L 852539539M 852539539S 852539539XL 8525396402XL 852539640L 852539640M 852539640S 852539640XL 8525397302XL 852539730L 852539730M 852539730S 852539730XL 8525399402XL 852539940L 852539940M 852539940S 852539940XL 8525399412XL 852539941L 852539941M 852539941S 852539941XL
KWIN8525391312XLEA 0 EUR InStock
KWIN8525391312XL KWIN852539131L KWIN852539131M KWIN852539131S KWIN852539131XL KWIN8525392102XL KWIN852539210L KWIN852539210M KWIN852539210S KWIN852539210XL KWIN8525392312XL KWIN852539231L KWIN852539231M KWIN852539231S KWIN852539231XL KWIN8525393312XL KWIN852539331L KWIN852539331M KWIN852539331S KWIN852539331XL KWIN8525394402XL KWIN852539440L KWIN852539440M KWIN852539440S KWIN852539440XL KWIN8525395202XL KWIN852539520L KWIN852539520M KWIN852539520S KWIN852539520XL KWIN8525395302XL KWIN852539530L KWIN852539530M KWIN852539530S KWIN852539530XL KWIN8525395392XL KWIN852539539L KWIN852539539M KWIN852539539S KWIN852539539XL KWIN8525396402XL KWIN852539640L KWIN852539640M KWIN852539640S KWIN852539640XL KWIN8525397302XL KWIN852539730L KWIN852539730M KWIN852539730S KWIN852539730XL KWIN8525399402XL KWIN852539940L KWIN852539940M KWIN852539940S KWIN852539940XL KWIN8525399412XL KWIN852539941L KWIN852539941M KWIN852539941S KWIN852539941XL
Overalls, Fristads® PR54-820, design A, navy blue
Tenue de travail
Work overalls made from 65% polyester and 35% cotton. With napped inner.
  • Zip fastening and plastic press studs
  • Two breast pockets with flap, two front pockets, two back pockets
  • Folding-rule pocket, leg pocket with flap, sleeve pocket, mobile phone pocket, pen pocket
  • Back pleats, adjustable elasticated waistband at the back, adjustable cuffs
  • Colour contrasting: Upper collar, inside front zip flap and pocket edging
Weight: 260 g/m²
Basic colour: Marine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité