Parka de pluie haute visibilité, Skollfield 209A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
209A/065/S 209A/065/M 209A/065/L 209A/065/2XL 209A/065/3XL 209A/279/S 209A/279/M 209A/279/L 209A/279/2XL 209A/279/3XL 209A/717/S 209A/717/M 209A/717/L 209A/717/2XL 209A/717/3XL 209A/065/1XL 209A/279/1XL 209A/717/1XL 209A/320/M 209A/320/L 209A/320/1XL 209A/320/2XL 209A/320/3XL 209A/320/S
113-07103EA 172 EUR InStock
113-07103 113-07102 113-07101 113-07090 113-07091 113-07106 113-07105 113-07104 113-07094 113-07095 113-07112 113-07111 113-07110 113-07098 113-07099 113-07092 113-07096 113-07100 113-07108 113-07107 113-07109 SIOE209A/320/2XL SIOE209A/320/3XL SIOE209A/320/S
Parka de pluie haute visibilité, Skollfield 209A
Tenue de travail
Veste étanche à l'eau en Siopor® Ultra : 100% polyester avec revêtement 100% PU et coutures bordées. Gilet intérieur amovible avec doublure matelassée fixe et manches amovibles, plusieurs poches et poignets tricotés résistants au vent aux manches.
  • Col droit, capuche repliable dans le col
  • Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Deux poches intégrées, poche Napoléon, poche intérieure
  • Manches kimono, poignets élastiqués avec resserrage par fermeture auto-agrippante
  • Cordon de serrage à la taille
Longueur du dos : 85 cm
Poids : 195 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2), EN 343 (3-3)
Seulement gilet intérieur: EN 14058 (2XXXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité