Polo shirt, Acode® Basecamp, 1722
Fournisseur: FRISTADS KANSAS GROUP
1002205302XL 100220530L 100220530M 100220530S 100220530XL 100220910L 1002209402XL 100220940L 100220940M 100220940S 100220940XL 100220940XS
KWIN1002205302XLEA 22.7 EUR InStock
KWIN1002205302XL KWIN100220530L KWIN100220530M KWIN100220530S KWIN100220530XL KWIN100220910L KWIN1002209402XL KWIN100220940L KWIN100220940M KWIN100220940S KWIN100220940XL KWIN100220940XS
Polo shirt, Acode® Basecamp, 1722
Tenue de travail
Heavy piqué polo shirt with long sleeves. Made of 100% cotton (model in mottled grey is made of 90% cotton and 10% viscose).
  • Flat-knit collar and cuffs
  • Three buttons in matching colour
  • Side vents
  • Pre-shrunk, ring-spun and combed cotton
Weight: 230 g/m²
Certifications: OKEO-Tex® certified.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité