ESD occupational shoes, clogs, Tiefbett Leder, Munich, 11320, 11420
Fournisseur: SCHÜRR-SCHUHVERTRIEB GMBH
1.1420.0114/38 1.1420.0114/40 1.1420.0114/37 1.1420.01.35 1.1420.01.36 1.1420.01.37 1.1420.01.38 1.1420.01.39 1.1420.01.40 1.1320.01.1441 1.1320.01.1442 1.1320.01.1444 1.1320.01.1445 1.1320.01.1447 1.1320.01.1448
SCRR1.1420.0114/38EA 0 EUR InStock
SCRR1.1420.0114/38 SCRR1.1420.0114/40 SCRR1.1420.0114/37 SCRR1.1420.01.35 SCRR1.1420.01.36 SCRR1.1420.01.37 SCRR1.1420.01.38 SCRR1.1420.01.39 SCRR1.1420.01.40 SCRR1.1320.01.1441 SCRR1.1320.01.1442 SCRR1.1320.01.1444 SCRR1.1320.01.1445 SCRR1.1320.01.1447 SCRR1.1320.01.1448
ESD occupational shoes, clogs, Tiefbett Leder, Munich, 11320, 11420
Chaussures et bottes
Deeply moulded occupational shoes made from full grain leather and an anti-slip and anti-static "A4" nitrile rubber sole; with adjustable heel strap.
  • Anatomically shaped stabilising integrated insole made from cork/latex
  • Insole features cushioned heel, ankle support and toe bar
  • Shock absorber heel
For ESD and kitchen use.
Colour: White
Width: 9
Weight: 300 g
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité