Absorbants chimiques
Fournisseur: 3M
MMMAMM1002EA 233 EUR InStock
MMMAMM1002
Absorbants chimiques
Matériaux absorbants
  • Pour l'absorption d'huiles, de liquides de refroidissement et liquides non corrosifs
  • Les boudins ne flottent pas, ils absorbent les solutions aqueuses
  • Léger et facile à déployer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité