Combinaison pour entrepôts frigorifiques, 6402 Matterhorn
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
6402/276/S 6402/276/M 6402/276/L 6402/276/2XL 6402/276/3XL 6402/276/1XL
113-7162EA 271 EUR InStock
113-7162 113-7161 113-7160 113-7158 113-7159 113-7157
Combinaison pour entrepôts frigorifiques, 6402 Matterhorn
Tenue de travail
Cette combinaison en polyester, coton et doublure Isosoft fournit une protection efficace à des températures descendant jusqu'à –40 °C. Les ponts thermiques sont ainsi évités.
  • Doublure matelassée fixe, poignets coupe-vent tricotés dans les manches
  • Une poche intérieure, une poche poitrine plaquée, deux poches plaquées, poche à stylos
  • Col intérieur molletonné, fermeture à glissière sous rabat avec boutons-pression
  • Chevilles réglables à l'aide d'une fermeture auto-agrippante, fermeture à glissière sous rabat au niveau de la jambe
  • Taille élastiquée
Protection et doublure supplémentaires aux épaules, aux coudes et aux genoux, couture piquée et doublure thermique protectrice supplémentaire de haute qualité.
Poids : 225 g/m²
Certifications: EN 342 (3-2)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité